Stampa…
2-Bromo-3-chlorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR399001-10G OR399001-1G OR399001-5G
APOSOR399001-10GEA 344 EUR
APOSOR399001-10G APOSOR399001-1G APOSOR399001-5G
2-Bromo-3-chlorophenol
2-Bromo-3-chlorophenol
Formula: C₆H₄BrClO
Peso molecolare: 207,452 g/mol
Punto di ebollizione: 225 °C
Punto di fusione: 55,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037216
CAS Number: 855836-62-3