Stampa…
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Boronobenzene)-2-methyl-1,3-dioxolane
OR3964-1G OR3964-10G OR3964-5G
APOSOR3964-1GEA 109 EUR
APOSOR3964-1G APOSOR3964-10G APOSOR3964-5G
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid 97%
2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₄
Peso molecolare: 208,019 g/mol
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973737
CAS Number: 243140-14-9