Stampa…
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Methoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
OR3951-1G OR3951-5G
APOSOR3951-1GEA 78.6 EUR
APOSOR3951-1G APOSOR3951-5G
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester 97%
2-Methoxybenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester
Formula: C₁₀H₁₃BO₃
Peso molecolare: 192,019 g/mol
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659934
CAS Number: 141522-26-1