Stampa…
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cyanonquinuclidine, Quinuclidine-4-carbonitrile, 4-Cyano-1-azabicyclo[2.2.2]octane
OR3931-1G OR3931-250MG
APOSOR3931-1GEA 125 EUR
APOSOR3931-1G APOSOR3931-250MG
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile 97%
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,194 g/mol
Punto di fusione: 129…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276610
CAS Number: 26458-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III