Stampa…
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-4-hydroxy-1-azanaphthalene-3-carboxylic acid
OR3929-1G OR3929-5G
APOSOR3929-1GEA 87.3 EUR
APOSOR3929-1G APOSOR3929-5G
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Peso molecolare: 258,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219832
CAS Number: 171850-30-9