Stampa…
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR3919-1G OR3919-5G
APOSOR3919-1GEA 102 EUR
APOSOR3919-1G APOSOR3919-5G
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3,5-Dinitro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClN₂O₇S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00178761
CAS Number: 175203-74-4
UN: 2928
ADR: 6.1+8,I