Stampa…
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3900-1G OR3900-250MG
APOSOR3900-1GEA 26.3 EUR
APOSOR3900-1G APOSOR3900-250MG
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 186,251 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173923
CAS Number: 90729-01-4
UN: 1760
ADR: 8,III