Stampa…
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3884-1G OR3884-5G
APOSOR3884-1GEA 43 EUR
APOSOR3884-1G APOSOR3884-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271939
CAS Number: 10250-64-3