Stampa…
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 102 EUR
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
Punto di ebollizione: 128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060470
CAS Number: 1578-96-7