Stampa…
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dimethyl-4-formyl-1,3-oxazole, 2,5-Dimethyloxazole-4-carbaldehyde
OR3802-1G OR3802-250MG
APOSOR3802-1GEA 314 EUR
APOSOR3802-1G APOSOR3802-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,125 g/mol
Punto di ebollizione: 38…40 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03923827
CAS Number: 92901-88-7