Stampa…
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR38-1G OR38-250MG
APOSOR38-1GEA 139 EUR
APOSOR38-1G APOSOR38-250MG
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 213,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569519
CAS Number: 154257-68-8