Stampa…
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(3-Bromophenyl)methyl]morpholine
OR3762-5G OR3762-1G
APOSOR3762-5GEA 96 EUR
APOSOR3762-5G APOSOR3762-1G
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₄BrNO
Peso molecolare: 256,139 g/mol
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00979456
CAS Number: 364793-82-8