Stampa…
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile hydrochloride
OR370116-1G OR370116-250MG OR370116-100MG
APOSOR370116-1GEA 224 EUR
APOSOR370116-1G APOSOR370116-250MG APOSOR370116-100MG
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride) 97%
2-(Azetidin-3-ylidene)acetonitrile (hydrochloride)
Formula: C₅H₆N₂·ClH
Peso molecolare: 130,575 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19227479
CAS Number: 1314910-43-4