Stampa…
1,3-Benzoxazol-6-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR370098-100MG OR370098-1G OR370098-250MG
APOSOR370098-100MGEA 104 EUR
APOSOR370098-100MG APOSOR370098-1G APOSOR370098-250MG
1,3-Benzoxazol-6-ol
1,3-Benzoxazol-6-ol
Formula: C₇H₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18450414
CAS Number: 106050-81-1