Stampa…
N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-((1H-Imidazol-2-yl)methyl)-4-chloroaniline
OR370089-1G OR370089-5G
APOSOR370089-1GEA 177 EUR
APOSOR370089-1G APOSOR370089-5G
N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline ≥98%
N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline
Formula: C₁₀H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 207,659 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08668354
CAS Number: 166096-16-8