Stampa…
3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370085-1G OR370085-5G
APOSOR370085-1GEA 303 EUR
APOSOR370085-1G APOSOR370085-5G
3-Bromopyridine-4-thiol ≥98%
3-Bromopyridine-4-thiol
Formula: C₅H₄BrNS
Peso molecolare: 190,061 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28337455
CAS Number: 82264-72-0