Stampa…
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370081-1G OR370081-5G
APOSOR370081-1GEA 425 EUR
APOSOR370081-1G APOSOR370081-5G
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₀INO
Peso molecolare: 275,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13180441
CAS Number: 1206679-91-5