Stampa…
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370080-1G OR370080-250MG
APOSOR370080-1GEA 1390 EUR
APOSOR370080-1G APOSOR370080-250MG
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Chroman-6-ylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₃
Peso molecolare: 177,993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12779349
CAS Number: 279261-84-6