Stampa…
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370078-100MG OR370078-250MG
APOSOR370078-100MGEA 386 EUR
APOSOR370078-100MG APOSOR370078-250MG
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20661011
CAS Number: 1181770-76-2