Stampa…
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370073-100MG OR370073-250MG
APOSOR370073-100MGEA 459 EUR
APOSOR370073-100MG APOSOR370073-250MG
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline
Formula: C₁₂H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 231.681 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15528883
CAS Number: 445430-62-6