2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370065-100MG
OR370065-250MG
APOSOR370065-100MGEA
142
EUR
APOSOR370065-100MG
APOSOR370065-250MG
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole
Formula:
C₅H₃BrN₂S Peso molecolare: 203,06 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11036022 CAS Number: 944581-09-3 |