Stampa…
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370064-100MG OR370064-250MG
APOSOR370064-100MGEA 94.5 EUR
APOSOR370064-100MG APOSOR370064-250MG
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol ≥98%
(1R,2R)-2-((R)-1-Phenylethylamino)cyclohexanol
Formula: C₁₄H₂₁NO
Peso molecolare: 219,323 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18642889
CAS Number: 98462-58-9