Stampa…
3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370063-100MG OR370063-1G
APOSOR370063-100MGEA 308 EUR
APOSOR370063-100MG APOSOR370063-1G
3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol ≥98%
3-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)indolin-4-ol
Formula: C₁₄H₂₀N₂O
Peso molecolare: 232,321 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18642886
CAS Number: 1415559-73-7