Stampa…
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370061-100MG OR370061-250MG
APOSOR370061-100MGEA 148 EUR
APOSOR370061-100MG APOSOR370061-250MG
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
8-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₉ClO
Peso molecolare: 180,631 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038576
CAS Number: 82302-27-0