Stampa…
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370059-100MG OR370059-1G
APOSOR370059-100MGEA 362 EUR
APOSOR370059-100MG APOSOR370059-1G
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18642813
CAS Number: 354512-41-7