4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(tert-Butyl)-2-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₁₂H₁₆O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18642730 CAS Number: 53535-88-9 |