3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370046-1G
OR370046-250MG
APOSOR370046-1GEA
1150
EUR
APOSOR370046-1G
APOSOR370046-250MG
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Formula:
C₇H₈O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02094031 CAS Number: 189574-94-5 |