4-Methyl-2,3-dihydrocyclopenta[b]indol-1(4H)-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370045-1G
OR370045-5G
APOSOR370045-1GEA
307
EUR
APOSOR370045-1G
APOSOR370045-5G
4-Methyl-2,3-dihydrocyclopenta[b]indol-1(4H)-one ≥98%
4-Methyl-2,3-dihydrocyclopenta[b]indol-1(4H)-one
Formula:
C₁₂H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09032316 CAS Number: 50776-26-6 |