Stampa…
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370039-100MG OR370039-1G OR370039-250MG
APOSOR370039-100MGEA 229 EUR
APOSOR370039-100MG APOSOR370039-1G APOSOR370039-250MG
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one
Formula: C₁₄H₁₆N₂O
Peso molecolare: 228,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527014
CAS Number: 205058-78-2