Stampa…
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370038-1G OR370038-250MG OR370038-500MG
APOSOR370038-1GEA 882 EUR
APOSOR370038-1G APOSOR370038-250MG APOSOR370038-500MG
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
Formula: C₁₀H₈O₃
Peso molecolare: 176.169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18450566
CAS Number: 36651-81-7