Stampa…
6-Bromobenzothiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370037-1G OR370037-250MG
APOSOR370037-1GEA 983 EUR
APOSOR370037-1G APOSOR370037-250MG
6-Bromobenzothiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide ≥98%
6-Bromobenzothiophen-3(2H)-one 1,1-dioxide
Formula: C₈H₅BrO₃S
Peso molecolare: 261,093 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27942487
CAS Number: 1240288-81-6