Stampa…
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370036-100MG OR370036-250MG OR370036-500MG
APOSOR370036-100MGEA 253 EUR
APOSOR370036-100MG APOSOR370036-250MG APOSOR370036-500MG
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole
Formula: C₈H₁₂BrNO
Peso molecolare: 218,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20231570
CAS Number: 1334492-54-4