Stampa…
O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370034-100MG OR370034-1G OR370034-500MG
APOSOR370034-100MGEA 287 EUR
APOSOR370034-100MG APOSOR370034-1G APOSOR370034-500MG
O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride ≥98%
O-(2-Methylbenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁NO·ClH
Peso molecolare: 173,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18253006
CAS Number: 115777-56-5