Stampa…
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370033-100MG OR370033-1G
APOSOR370033-100MGEA 354 EUR
APOSOR370033-100MG APOSOR370033-1G
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)pyridine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
Peso molecolare: 238,328 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042353
CAS Number: 145105-04-0