Stampa…
4-Vinyl-dihydrofuran-2(3H)-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-vinyl-dihydrofuran-2(3H)-one
OR370031-100MG OR370031-250MG
APOSOR370031-100MGEA 420 EUR
APOSOR370031-100MG APOSOR370031-250MG
4-Vinyl-dihydrofuran-2(3H)-one ≥98%
4-Vinyl-dihydrofuran-2(3H)-one
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181922
CAS Number: 53627-36-4