Stampa…
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370029-5G OR370029-100MG OR370029-250MG OR370029-1G
APOSOR370029-5GEA 1930 EUR
APOSOR370029-5G APOSOR370029-100MG APOSOR370029-250MG APOSOR370029-1G
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole ≥98%
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂
Peso molecolare: 237,096 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13811097
CAS Number: 86119-59-7