Stampa…
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370027-100MG OR370027-1G OR370027-500MG
APOSOR370027-100MGEA 606 EUR
APOSOR370027-100MG APOSOR370027-1G APOSOR370027-500MG
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride ≥98%
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆N₂S·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22572793
CAS Number: 1415559-98-6