Stampa…
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370024-100MG OR370024-500MG
APOSOR370024-100MGEA 598 EUR
APOSOR370024-100MG APOSOR370024-500MG
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole
Formula: C₁₃H₁₂N₂O
Peso molecolare: 212.247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12545876
CAS Number: 1093980-57-4