Stampa…
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370022-1G OR370022-250MG
APOSOR370022-1GEA 1390 EUR
APOSOR370022-1G APOSOR370022-250MG
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate ≥98%
Methyl 4-methoxy-2-naphthoate
Formula: C₁₃H₁₂O₃
Peso molecolare: 216,233 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181453
CAS Number: 33295-47-5