Stampa…
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370019-100MG OR370019-250MG
APOSOR370019-100MGEA 383 EUR
APOSOR370019-100MG APOSOR370019-250MG
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042341
CAS Number: 82668-20-0