Stampa…
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370018-100MG OR370018-250MG
APOSOR370018-100MGEA 420 EUR
APOSOR370018-100MG APOSOR370018-250MG
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile ≥98%
3-(Phenylmethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carbonitrile
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Peso molecolare: 198,264 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042334
CAS Number: 56062-59-0