Stampa…
4-Bromophthalazin-1(2H)-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370012-1G OR370012-250MG
APOSOR370012-1GEA 166 EUR
APOSOR370012-1G APOSOR370012-250MG
4-Bromophthalazin-1(2H)-one ≥98%
4-Bromophthalazin-1(2H)-one
Formula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101043
CAS Number: 19064-73-4