Stampa…
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370011-25G OR370011-5G
APOSOR370011-25GEA 641 EUR
APOSOR370011-25G APOSOR370011-5G
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₇BrO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09965551
CAS Number: 632325-50-9