Stampa…

6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine ≥98%

Fornitore: Apollo Scientific

OR370010-100MG OR370010-1G OR370010-250MG
APOSOR370010-100MGEA 91.6 EUR
APOSOR370010-100MG APOSOR370010-1G APOSOR370010-250MG
6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine ≥98%
6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
Formula: C₇H₆INO₂
Peso molecolare: 263,033 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23728743
CAS Number: 1000802-34-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR