Stampa…
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR370009-1G OR370009-5G
APOSOR370009-1GEA 104 EUR
APOSOR370009-1G APOSOR370009-5G
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Formula: C₆H₇ClN₂O
Peso molecolare: 158,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28130270
CAS Number: 1441769-24-9