5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370006-100MG
OR370006-1G
OR370006-250MG
APOSOR370006-100MGEA
219
EUR
APOSOR370006-100MG
APOSOR370006-1G
APOSOR370006-250MG
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol ≥98%
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25969866 CAS Number: 32920-08-4 |