Stampa…
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Acridine-4-carboxylic acid
OR370004-100MG OR370004-1G OR370004-250MG
APOSOR370004-100MGEA 78.6 EUR
APOSOR370004-100MG APOSOR370004-1G APOSOR370004-250MG
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
4-Acridinecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₉NO₂
Peso molecolare: 223,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21340176
CAS Number: 31327-97-6