Stampa…
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR370001-1G OR370001-250MG
APOSOR370001-1GEA 560 EUR
APOSOR370001-1G APOSOR370001-250MG
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate 95%
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00570752
CAS Number: 5445-93-2