Stampa…
6-Chloro-4-methoxy indole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-4-methoxy-1H-indole
OR3685T-100MG OR3685T-250MG OR3685T-1G
APOSOR3685T-100MGEA 205 EUR
APOSOR3685T-100MG APOSOR3685T-250MG APOSOR3685T-1G
6-Chloro-4-methoxy indole
6-Chloro-4-methoxy indole
A promutagen derived from fava beans.
Formula: C₉H₈ClNO
Peso molecolare: 181,619 g/mol
Punto di fusione: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238560
CAS Number: 117970-23-7