Stampa…
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxyquinolin-4-amine, 4-Amino-6-methoxy-1-azanaphthalene
OR3656-1G OR3656-100MG
APOSOR3656-1GEA 261 EUR
APOSOR3656-1G APOSOR3656-100MG
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
4-Amino-6-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Punto di fusione: 119…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00473716
CAS Number: 6279-51-2